Learn More
Tetrafluorisophthalsäure, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10023580
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrafluoroisophthalic acid
Namenshinweis 98%
CAS 1551-39-9
Schmelzpunkt 209°C to 213°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8F4O4
MDL-Nummer MFCD00042379
Menge 1 g
Synonym tetrafluoroisophthalic acid, 2,4,5,6-tetrafluoroisophthalic acid, tetrafluoroisophthalicacid, tetrafluorobenzene-1,3-dicarboxylic acid, tetrafluoroisophthalic, rarechem al bo 0259, acmc-1c1aw
InChI-Schlüssel PGRIMKUYGUHAKH-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]C(=O)C1=C(F)C(C([O-])=O)=C(F)C(F)=C1F
IUPAC-Name 2,4,5,6-Tetrafluorbenzol-1,3-Dicarbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 236.08
PubChem CID 297552
Formelmasse 238.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver