Learn More
Tetraethylenglycol-Dimethylether, 99 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10439470
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-24-8
Summenformel C10H22O5
Molekulargewicht (g/mol) 222.28
MDL-Nummer MFCD00008505
InChI-Schlüssel ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraglyme, tetraethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane, dimethoxytetraglycol, glyme 5, ansul ether 181at, dimethoxytetraethylene glycol, nissan uniox mm 200, bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ether, methyltetraglyme200
PubChem CID 8925
ChEBI CHEBI:46785
IUPAC-Name 1-Methoxy-2-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethan
SMILES COCCOCCOCCOCCOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylene glycol dimethyl ether
Azidität 0.015% max.
Schmelzpunkt -30.0°C
Dichte 1.0090g/mL
Siedepunkt 275.0°C to 276.0°C
Flammpunkt 141°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(OCH2CH2)4OCH3
Brechungsindex 1.4310 to 1.4330
Menge 1 kg
Beilstein 01,III,2107
Merck Index 15,9353
Relative Dichte 1.009
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with hydrocarbon solvents
Viskosität 4.1 mPa.s (20°C)
Formelmasse 222.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylene glycol dimethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.