Learn More
Tetraethylammoniumperchlorat, wässrige 0.2-M-Lösung, Thermo Scientific Chemicals
44.92 CHF - 95.68 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylammonium perchlorate
CAS 2567-83-1, 7732-18-5
Dichte 1.0016g/mL
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C8H20ClNO4
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10483755
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
379801000
100 mL Kunststoffflasche
44.92 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10350634
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
379805000
500 mL Kunststoffflasche
95.68 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz, Phase-Transfer-Katalysator
Spezifikation
Spezifikation
Tetraethylammonium perchlorate
1.0016g/mL
C8H20ClNO4
1.0016
WGHUNMFFLAMBJD-UHFFFAOYSA-M
Tetrabutylazanium;Perchlorat
2734932
2567-83-1, 7732-18-5
Kunststoffflasche
MFCD00041977
tetraethylammonium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate, tetraethylazanium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate 1:1, ammonium, tetraethyl-, perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, acmc-1ccq7, ksc203k4p, tetraethyl ammonium perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, dry
[O-][Cl](=O)(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
229.70
229.7
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 219-904-3