Learn More
Tetraethoxysilan, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Bindemittel und Polymerisationskatalysator
215.00 CHF - 241.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 78-10-4
Summenformel C8H20O4Si
Molekulargewicht (g/mol) 208.329
MDL-Nummer MFCD00009062
InChI-Schlüssel BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
PubChem CID 6517
IUPAC-Name Tetraethylsilikat
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11377687
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014082.57
4 x 500 g
215.00 CHF
2000 Gramm
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11387687
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014082.A4
2.5 kg
241.00 CHF
2.50 Kilogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
As a binding agent and as a polymerization catalystTetraethoxysilane is the main precursor material for the synthesis of zeolites and silicon dioxide, which is used in semiconductor industry. It is widely used as a cross linking agent in silicon polymers and in aerogel preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
78-10-4
208.329
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
6517
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
C8H20O4Si
MFCD00009062
tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
Tetraethylsilikat
Spezifikation
168°C
-85°C
Farblos
C8H20O4Si
MFCD00009062
1422225
14,3851
Soluble in ethanol and 2-propanol.
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
208.329
208.33
Pleasant
Moisture sensitive
Tetraethoxysilane
78-10-4
Flüssigkeit
(C2H5O)4Si
UN1292
46°C (116°F)
tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Tetraethylsilikat
6517
≥99%
1.382
0.934
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H226-H332-H319-H335
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226-H319-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:TETRAETHYLSILIKAT
missing translation for 'einecsNumber' : 201-083-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VV9450000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen