Learn More
Tetradecylnatriumsulfat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetradecyl sodium sulfate |
Schmelzpunkt | 199.0°C |
Farbe | Weiß |
Elementanalytik | 94% min. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 94% min |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3(CH2)13OSO3Na |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 316.44 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetradecyl sodium sulphate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium tetradecyl sulphate