Learn More
Tetradecylnatriumsulfat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10458862
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1191-50-0
Summenformel C14H29NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 316.43
MDL-Nummer MFCD00007468
InChI-Schlüssel UPUIQOIQVMNQAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium tetradecyl sulfate, sodium myristyl sulfate, niaproof 4, sodium tetradecyl sulphate, tesapon k 14, texapon k 14, trombavar, natri tetradecylsulfas, sotradecol sodium, tetradecyl sodium sulfate
PubChem CID 23665770
IUPAC-Name sodium tetradecyl sulfate
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetradecyl sodium sulfate
Schmelzpunkt 199.0°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 94% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)13OSO3Na
Menge 5 g
Formelmasse 316.44
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Mikrokristallines Pulver