Learn More
Tetradecan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetradecane |
Schmelzpunkt | 5.8°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.7670g/mL |
Siedepunkt | 252.0°C to 254.0°C |
Flammpunkt | 99°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | EcoSafPak™ Glasflasche |
Summenformel | C14H30 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetradecane
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.