Learn More
Gibco™ Tetracycline Hydrochloride
Tetracyclin ist ein gelbes, geruchloses, kristallines Pulver, das als Mittel zur Aktivierung der Genexpression aus einem induzierbaren Expressionsplasmid in technischen Zellen verwendet wird, die das Tetracyclin-Repressor-Protein exprimieren
Marke:  Gibco™ A39246
72.20 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16376552
  • 80.75 CHF / 1 Stück
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
Tetracyclin-Hydrochlorid ist das Hydrochloridsalz des Tetracyclins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tetracyclin HCl
Pulver
500 mg
Nasseis
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Tetracycline Hydrochloride > 500 mg