Learn More
WTW™ TetraCon DU/T Leitfähigkeits-Durchfluß- meßzelle mit integriertem Temperaturfühler
Durchflussmesszellen von WTW für mittlere und hohe Leitfähigkeit eignen sich für umfangreiche Messreihen im Labor, aber auch für die Wartung und Messung von Reinigungslösungen in speziellen Systemen.
Marke: WTW™ 301252
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
0.778 cm-1 | |
Epoxidharz/Graphit | |
TetraCon™ DU/T |
Flow-through Conductivity Cell | |
4-electrode, temperature sensor |