missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ TetraCon 325-10, 4-Elektrodenmeßzelle mit integriertem Temperaturfühler, 10 m Kabel

Die universell einsetzbaren Leitfähigkeitsmesszellen von WTW setzen Maßstäbe in der Leitfähigkeitsmessung. Ihre 4 Elektrodentechnologie macht sie unempfindlich gegen Verschmutzung und Polarisationseffekte, wodurch sie stets präzise und zuverlässig bleiben.

Marke:  WTW™ 301972

Artikelnummer. 10345231

  • 713.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

0,475 cm-1
Standardmäßige Leitfähigkeitszelle
10 m
4-Elektrode, Temperatursensor, 10 m langes Kabel und wasserfester Stecker
Für Leitfähigkeitsmessungen in Tiefen bis 20 m
15.3 mm
Epoxidharz/Graphit
TetraCon™ 325-10
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote