Learn More
Tetrachlorphthalsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Protection of amines as their tetrachlorophthalimide derivatives, by reaction with the anhydride in the presence of triethylamine, has been found to be useful in oligosaccharide chemistry. The group is stable to a wide range of reagents but can be selectively cleaved with ethylenediamine at lower temperatures than for the parent phthalimide derivatives; in particular, carboxylic esters are not cleaved under these conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Der Schutz von Aminen als Tetrachlorophthalimidderivate durch Reaktion mit dem Anhydrid in Gegenwart von Triethylamin hat sich in der Oligosaccharidchemie als geeignet erwiesen. Die Gruppe ist stabil gegenüber einer Vielzahl von Reagenzien, kann aber selektiv mit Ethylendiamin bei niedrigeren Temperaturen gespalten werden als die Ausgangsphthalimidderivaten; insbesondere werden Carbonsäureester unter diesen Bedingungen nicht gespalten.
Löslichkeit
Hydrolysiert langsam in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Säuren lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrachlorophthalic anhydride |
Schmelzpunkt | 254°C to 258°C |
Siedepunkt | 349°C to 354°C |
Flammpunkt | 362°C (683°F) |
Geruch | Schwach |
Menge | 10,000 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 211560 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Hydrolyzes slowly in water. |