Learn More
Tetrachlorethylen, ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell™ Riedel-de Hëan™
Artikelnummer. 15615550
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-18-4
Summenformel C2Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 165.82
MDL-Nummer MFCD00000834
InChI-Schlüssel CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tetrachlorethylen, Tetrachloroethen, Perchlorethylen, Per, Ethen, Tetrachloro, Ethylentetrachlorid, Kohlenstoffdichlorid, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
IUPAC-Name Tetrachloroethen
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrachlorethylen
Schmelzpunkt -22 °C
Dichte 1.623 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 120 °C bis 122 °C
Geruch Merkmal
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CCl2=CCl2
Menge 2.5 l
UN-Nummer UN1897
Beilstein 1361721
Dampfdichte 5.83 (vs. Luft)
Formelmasse 165.83 mol
Dampfdruck 13 mmHg (20 °C), 19 mmHg (25 °C)
Reinheit (%) ≥ 99 %
Physikalische Form Flüssig