Learn More
Tetrachlorethylen, ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell™ Riedel-de Hëan™
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrachlorethylen |
Schmelzpunkt | -22 °C |
Dichte | 1.623 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 120 °C bis 122 °C |
Geruch | Merkmal |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CCl2=CCl2 |
Menge | 1 l |
UN-Nummer | UN1897 |
Beilstein | 1361721 |