Learn More
Tetrachloroethylen, ≥99.8 %, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15637080
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrachlorethylen
CAS 127-18-4
Dichte 1.623 g/ml bei 25 °C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2Cl4
Strukturformel CCl2=CCl2
MDL-Nummer MFCD00000834
Menge 100 ml
UN-Nummer UN1897
Beilstein 1361721
Synonym Tetrachlorethylen, Tetrachloroethen, Perchlorethylen, Per, Ethen, Tetrachloro, Ethylentetrachlorid, Kohlenstoffdichlorid, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
InChI-Schlüssel CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
IUPAC-Name 1,1,2,2-Tetrachloroethen
Molekulargewicht (g/mol) 165.82
PubChem CID 31373
Dampfdichte 5.83 (vs. Luft)
ChEBI CHEBI:17300
Formelmasse 165.83 mol
Dampfdruck 19 mmHg (25 °C), 13 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 99.8 %