Learn More
Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10010951
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 429-42-5
Summenformel C16H36BF4N
Molekulargewicht (g/mol) 329.27
MDL-Nummer MFCD00011634
InChI-Schlüssel NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium fluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-, tetrabutyl ammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium ion tetrafluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tbabf4, acmc-209jry, tbabf4;
PubChem CID 67932
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;tetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 156°C to 163°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 04, III, 293
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,1g/10 mL methanol
Formelmasse 329.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver