Learn More
Tetrabutylammoniumphosphat, monobasisch, 99 %, HPLC-Qualität, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10249320
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für Ionenpaar-Chromatographie, Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5574-97-0
Summenformel C16H38NO4P
Molekulargewicht (g/mol) 339.46
MDL-Nummer MFCD00064526
InChI-Schlüssel ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
PubChem CID 2735142
IUPAC-Name Dihydrogenphosphat;tetrabutylazanium
SMILES OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium phosphate monobasic
Namenshinweis 99%
Extinktion (0.1% aq. soln.) (1 cm quartz cell), (0.1% aq. soln.) (1 cm quartz cell) at 0nm, 0.05 max. at 214nm, 0.1 max. at 210nm, 0.2 max. at 200nm
Schmelzpunkt 148.0°C to 151.0°C
Farbe Grau bis Schwarz
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3(CH2)3)4NH2PO4
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 339.45
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium phosphate