Learn More
Tetrabutylammonium Hydroxide Solution, 1.0M, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrabutylammonium hydroxide solution |
Strukturformel | (CH3CH2CH2CH2)4N(OH) |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN3267 |
Beilstein | 3571228 |
Formelmasse | 259.47g/mol |