Learn More
Tetrabutylammoniumhydroxid, Reagecon™
Click to view available options
Menge:
1 l
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 2052-49-5 |
Summenformel | C16H37NO |
MDL-Nummer | MFCD00009425 |
Menge | 1 l |
Synonym | Tetrabutylammoniumhydroxid, Tetra-n-Butyl-Ammoniumhydroxid, Tetrabutylammonium-Hydroxid, 1-Butanamin, n,n,n-Tributyl-, Hydroxid, Ammonium, Tetrabutyl-, Hydroxid, n,n,n-Tributyl-1-Butanaminiumhydroxid, 1-Butanamin, n,n,n-Tributyl-, Hydroxid 1: 1, Tetrabutylammoniumhydroxid-Lösung in Wasser, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1, tetrabutylammonium hydroxide solution in water |
InChI-Schlüssel | VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
IUPAC-Name | Tetrabutylammonium-Hydroxid |
Molekulargewicht (g/mol) | 259.48 |
PubChem CID | 2723671 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 0.1M TETRABUTYLAMMONIUM HYDROXIDE
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: TOLUENE, tetrabutylammonium hydroxide, METHANOL