Learn More
Tetrabromthiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Tetrabromothiophene, holds wide applications in organic electronics and photonics. It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetrabromothiophene, holds wide applications in organic electronics and photonics. Diese Säure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Fern von starken Basen und starken Oxidationsmitteln aufbewahren. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken.
Tetrabromothiophene, holds wide applications in organic electronics and photonics. Diese Säure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Fern von starken Basen und starken Oxidationsmitteln aufbewahren. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrabromothiophene |
Schmelzpunkt | 113°C to 117°C |
Siedepunkt | 324°C to 327°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 5 g |
Beilstein | 383664 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in organic solvents. |
Formelmasse | 399.72 |
Reinheit (%) | 99% |