Learn More
Tetrabromo (R) Fluorescein, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10724581
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Chemische Identifikatoren
CAS 17372-87-1
Summenformel C20H12Br4Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 745.904
MDL-Nummer 5040
InChI-Schlüssel MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym eosin yellowish, eosine, bromo acid, eosine yellowish, eosine g, bromoeosine, c.i. acid red 87, sodium eosine, sodium eosinate, eosine salt free
PubChem CID 91886399
IUPAC-Name Dinatrium;2-(2,4,5,7-Tetrabrom-3-Oxido-6-Oxoxanthen-9-yl)Benzoat;Trihydrat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Braunrot
pH 7 to 10
Verpackung Glasgefäß
Menge 10 g
Formelmasse 691.85g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff