Learn More
Tetraammineplatin(II)-Wasserstoffphosphatlösung, Pt 2 % w/w (Forts. PT), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11470660
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127733-98-6
Summenformel H13N4O4PPt
Molekulargewicht (g/mol) 359.19
MDL-Nummer MFCD03788258
InChI-Schlüssel LSDWMQXWIQMHNQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym azane;hydrogen phosphate;platinum 2+, platinum 2+ tetraamine hydrogen phosphate, platinum 2+ hydrogen phosphate-ammonia 1/1/4, platinum 2+ ion tetraamine hydrogen phosphate
IUPAC-Name platinum(2+) tetraamine hydrogen phosphate
SMILES N.N.N.N.[Pt++].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraammineplatinum (II) hydrogen phosphate solution
Farbe Farblos
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Fully miscible with water.
Formelmasse 359.18 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 2% w/w (cont. Pt)
Physikalische Form Flüssig