Learn More
Tetraammineplatin(II)-Wasserstoffkarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411957
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123439-82-7
Summenformel C2H16N4O6Pt
Molekulargewicht (g/mol) 387.26
MDL-Nummer MFCD03788256
InChI-Schlüssel AGUMVCVDCJQCIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraammineplatinum ii hydrogen carbonate, platinum tetrammine hydrogencarbonate, c2h14n4o6pt, tetraammineplatinum ii hydrogencarbonate, carboxyoxy platinio hydrogen carbonate tetraamine, tetraammineplatinum ii hydrogencarbonate trace metals basis
IUPAC-Name bis(carbonic acid) tetraamine platinum
SMILES N.N.N.N.[Pt].OC(O)=O.OC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraammineplatinum (II) hydrogen carbonate
Schmelzpunkt 236°C (decomposition)
Farbe Weiß
Dichte 2.7 g/mL at 4°C
Strukturformel [Pt(NH3)4](HCO3)2
Menge 1 g
Formelmasse 385.24
Physikalische Form Kristallin