Learn More
Tetraamminpalladium(II)-Hydrogencarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetraamminepalladium (II) hydrogen carbonate |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 2.04 g/mL |
Strukturformel | [Pd(NH3)4](HCO3)2 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Formelmasse | 296.58 |
Physikalische Form | Kristallin |