Learn More
Tetraamminepalladium(II)-Chlorid-Monohydrat, 99.9 % (Metallbasis), Pd 39 % min, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
2 g
10 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate |
Schmelzpunkt | 120°C (decomposition) |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.91 g/mL |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 263.45 (245.43 Anhydrous) |
Show More |