Learn More
Tetra-N-Propylammoniumperrhutenat(VII), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430328
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Tetra-n-Propylammoniumperruthenat ist ein katalytisches Oxidationsmittel, das in Verbindung mit N-Methylmorpholin-N-oxid zur Oxidation von primären & sekundären Alkoholen zu Aldehyden und Ketonen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Wärme, organischen Materialien, Metallpulver und Wärme lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114615-82-6
Summenformel C12H35NO4Ru
Molekulargewicht (g/mol) 358.485
MDL-Nummer MFCD00074914
InChI-Schlüssel HUCLFLGLPCVDMZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, t-4-tetraoxoruthenate 1-
PubChem CID 127020979
IUPAC-Name Ruthenium;tetrapropylazanium;hydroxid;trihydrat
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.O.O.O.[OH-].[Ru]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
Schmelzpunkt 160°C (decomposition)
Menge 0.1 g
Strukturformel (CH3(CH2)2)4NRuO4
UN-Nummer UN1479
Formelmasse 351.43
Reinheit (%) 98%