Learn More
Tetra-n-propylammoniumhydroxid, 1 M wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303476
Click to view available options
Menge:
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-propylammonium hydroxide
CAS 4499-86-9
Dichte 1
Summenformel C12H29NO
MDL-Nummer MFCD00009360
Menge 500 g
UN-Nummer UN3267
Beilstein 4207983
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym tetrapropylammonium hydroxide, tetra-n-propylammonium hydroxide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, hydroxide, tpaoh, tetrapropylammonium oxide
InChI-Schlüssel LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
IUPAC-Name Tetrapropylazaniumhydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 203.37
PubChem CID 20586
Formelmasse 203.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M wss. Lsg.