Learn More
Tetra-n-Propylammoniumhydroxid, 1M wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383466
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4499-86-9
Summenformel C12H29NO
Molekulargewicht (g/mol) 203.37
MDL-Nummer MFCD00009360
InChI-Schlüssel LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium hydroxide, tetra-n-propylammonium hydroxide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, hydroxide, tpaoh, tetrapropylammonium oxide, unii-t686luy7nk, tetrapropylazanium hydroxide, t686luy7nk, ammonium, tetrapropyl-, hydroxide, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium hydroxide
PubChem CID 20586
IUPAC-Name tetrapropylazanium hydroxide
SMILES [OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-propylammonium hydroxide
Dichte 1
Menge 25 g
UN-Nummer UN3267
Beilstein 4207983
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 203.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M wässrige Lösung