Learn More
Tetra-n-Hexylammoniumperchlorat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetra-n-hexylammonium perchlorate |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1479 |
IUPAC-Name | Tetrahexylazanium;Perchlorat |
Formelmasse | 454.13 |
Physikalische Form | kristallin |