Learn More
Tetra-n-Butylblei, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetra-n-butyllead |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.324 g/mL |
Siedepunkt | 140°C (1 mmHg) |
Flammpunkt | 140°C (284°F) |
Strukturformel | [CH3(CH2)3]4Pb |
Brechungsindex | 1.5119 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3282 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |