Learn More
Tetra-N-Butylammoniumperchlorat, elektrochemischer Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Suitable for use as a polarographic supporting electrolyteTetra-n-butylammonium perchlorate is used as a supporting electrolyte in polarographic measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetra-n-butylammonium perchlorate |
Schmelzpunkt | 210°C to 217°C |
Farbe | Weiß |
Strukturformel | [CH3(CH2)3]4NClO4 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN1481 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetonitrile and ethanol; Very slightly soluble in water. |
Formelmasse | 341.92 |
Güte | Electrochemisch |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetra-n-butylammonium perchlorate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tetrabutylammonium perchlorate