Learn More
Tetra-n-Butylammoniumhydroxid, 1.0M wässr. Lsg., HPLC-Qualität, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430600
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Phasentransferkatalysator, Elektrolyt in der Polarographie, Ionenpaarextraktion
Phase transfer catalyst, electrolyte in polarography, ion-pair extractionTetra-n-butylammonium hydroxide, 1.0M in aqueous solution is used as a strong base in organic chemistry. It is utilized under phase-transfer conditions to effect alkylation and deprotonation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2052-49-5
Summenformel C16H37NO
Molekulargewicht (g/mol) 259.48
MDL-Nummer MFCD00009425
InChI-Schlüssel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;hydroxid
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylammonium hydroxide
Flammpunkt None
Strukturformel [CH3(CH2)3]4NOH
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3267
Beilstein 3571228
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents.
Formelmasse 259.48
Güte HPLC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,0 M wässrige Lösung
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylammonium hydroxide, 1.0M aq. soln.
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetra-n-butylammonium hydroxide