Learn More
Tetra-N-Butyl Ammoniumhydroxid, für HPLC, Lösung 0.5 M, zertifiziert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10366150
Click to view available options
Menge:
250 mL
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Spezifikation
CAS 2052-49-5
Farbe Farblos
pH 12
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 mL
Summenformel C16H37NO
MDL-Nummer MFCD00009425
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
InChI-Schlüssel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-Name Tetrabutylammonium-Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 259.48
PubChem CID 2723671
Formelmasse 259.47g/mol
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium hydroxide, solution 0.5M
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Butanaminium, N, N, N-tributyl-, hydroxide