Learn More
Testo™ Testoterm™ selbstklebende Thermometerstreifen
Dünne, temperaturempfindliche Filmstücke, die die Farbe ändern, wenn die Temperatur einen bestimmten Wert überschreitet. Dies macht sie ideal für die Überwachung der Temperatur von Produkten und Prozessen, bei denen die Temperatur einen bestimmten Grenzwert nicht überschreiten sollte.
Marke: Testo™ 0646 3341
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Temperaturstreifen sind in Heftchen von 10 Stück erhältlich. Die Streifen werden abgezogen und auf das zu messende Objekt angewendet
- Die Streifen haben eine Temperaturskala von +204 °C bis +260 °C, die in kleine weiße Kästen unterteilt ist
- Sobald eine bestimmte Temperatur überschritten wurde, ändert sich die Farbe des Streifens in den entsprechenden Feldern innerhalb von 2 bis 3 Sekunden
- Die Temperaturschritte für die einzelnen Boxen sind wie folgt: 204 °C, 210 °C, 216 °C, 224 °C, 232 °C, 241 °C, 249 °C, 254 °C und 260 °C.
- Wenn sich die Farbe der Streifen ändert, geschieht dies unwiderruflich. Wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wurde, ändert sich die Farbe nicht mehr, wenn die Temperatur auf die vorherigen Werte zurückkehrt
- Dadurch können Sie erkennen, dass kritische Grenzwerte überschritten wurden, selbst wenn die Temperaturen wieder auf die Werte zurückgestiegen sind, die sie vor Erreichen des Grenzwerts hatten. Dadurch sind sie ideal für die Lagerung und den Transport geeignet.
Spezifikation
50 x 18 mm | |
204°bis 260 °C | |
±1 % von mV ±1 °C |