missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reagenzgläser mit NS-Schliff ohne Graduierung
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
74.00 CHF - 96.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10593135
|
Lenz Laborglasintrumente
05700207 |
Sechseckiger Glasstopfen | 16 mm | 100 mm |
96.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10657590
|
Lenz Laborglasintrumente
05700010 |
Ohne Stopfen | 16 mm | 125 mm |
74.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Mit rundem Boden
- Mit NS-Hülse
- Ohne Stopfen erhältlich
- Mit Stopfen aus Polyethylen oder sechseckigem Hohlglasstopfen
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Duran Glas | |
16 mm |