Learn More
Fisherbrand™ Test Tube Racks for 5 L Baths
Test tube racks for use with Fisherbrand™ 5 L Digital Heated Circulating Baths.
Marke:  Fisherbrand™ 17551906
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17551906
  • 104.89 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Praktische Aufbewahrung von Reagenzgläsern, die mit den Fisherbrand™ digitalen beheizten 5 l-Umwälzbädern verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchen
35 x 1,5 ml-Röhrchen