Learn More
Memmert™ Reagenzglasgestelle mit 20 Bohrungen
Reagenzglasgestelle mit 20 Bohrungen zweireihig angeordnet
52.60 CHF - 69.80 CHF
Spezifikation
Beschreibung | 20 Bohrungen, 2-reihig angeordnet |
---|---|
Typ | Teströhrchen-Gestelle |
Durchmesser (metrisch) | 21 mm |
Produktcode | Marke | Eigenschaften | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Eigenschaften | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17150325
|
Memmert™
WTB15B48831 |
Längs für die Größen 15 und 24 | WTB15 |
69.80 CHF
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
17150355
|
Memmert™
WTB24B48831 |
Längs für die Größen 15 und 24 | WTB24 |
69.80 CHF
1 Stück |
N/A | |||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
17180295
|
Memmert™
WTB11B48830 |
Quer bei Größen 15 und 24 | WTB11 |
52.60 CHF
1 Stück |
N/A | |||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
17190415
|
Memmert™
WTB6B48830 |
Quer bei Größen 15 und 24 | WTB6 |
52.60 CHF
1 Stück |
N/A | |||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
Beschreibung
- Test tube rack
- 20 holes 2-row rack
- Diameter is 21 mm
Spezifikation
20 Bohrungen, 2-reihig angeordnet | |
Teströhrchen-Gestelle | |
21 mm |