Learn More
Memmert™ Reagenzglasgestelle mit 12 Bohrungen
Reagenzglasgestelle mit 12 Bohrungen zweireihig angeordnet
58.30 CHF - 72.65 CHF
Spezifikation
Beschreibung | 12 Bohrungen, 2-reihig angeordnet |
---|---|
Typ | Teströhrchen-Gestelle |
Durchmesser (metrisch) | 32 mm |
Produktcode | Marke | Eigenschaften | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Eigenschaften | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17100425
|
Memmert™
WTB6B48832 |
Quer bei Größen 15 und 24 | WTB6 |
58.30 CHF
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
17170325
|
Memmert™
WTB15B48833 |
Längs für die Größen 15 und 24 | WTB15 |
72.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17170355
|
Memmert™
WTB24B48833 |
Längs für die Größen 15 und 24 | WTB24 |
72.65 CHF
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
17190295
|
Memmert™
WTB11B48832 |
Quer bei Größen 15 und 24 | WTB11 |
58.30 CHF
1 Stück |
N/A | |||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
Beschreibung
- Test tube rack
- 12 holes 2-row rack
- Diameter is 32 mm
Spezifikation
12 Bohrungen, 2-reihig angeordnet | |
Teströhrchen-Gestelle | |
32 mm |