missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Teströhrchengestell
Gefertigt aus Edelstahl. Edmund Bühler GmbH™ Teströhrchenträger mit klappbarem Fuß zur Fixierung von Reagenzgläsern auf Universaltabletts oder mit Klemmleiste für die Befestigung auf einem Gestell.
105.00 CHF - 126.00 CHF
Codice del prodotto | Marca | Aufnahmevermögen | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Aufnahmevermögen | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10796002
|
Edmund Bühler GmbH™
0052 201 |
Röhrchen (30 mm) | 30mm |
126.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12736967
|
Edmund Bühler GmbH™
0052 057 |
Röhrchen (16 mm) | 16mm |
105.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10073541
|
Edmund Bühler GmbH™
0052 058 |
Röhrchen (18 mm) | 18 mm |
105.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Descrizione
- Edelstahl-Ausführung
- Abmessungen: 289 x 100 mm
- Für Winkelveränderung am aufklappbaren Fuß befestigen (separat bestellen)
- Zur Verwendung mit universellen Plattformschüttlern
Specifica
Metall | |
Edelstahl | |
Unsteril |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto