Learn More
Memmert™ Reagenzglasgestell
Reagenzglasgestell für die Verwendung mit einem Memmert™ Wasserbad.
Marke: Memmert™ WTB50B50659
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör für Wasserbäder
Spezifikation
WTB50 Wasserbäder | |
50 Reagenzgläser (2 Reihen) | |
18 mm |
Reagenzglasgestell | |
Rostfreier Stahl |