Learn More
Memmert™ Reagenzglasgestelle
Reagenzglasgestell für die Verwendung mit einem Memmert™ Wasserbad.
Marke: Memmert™ WTB50B50663
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Zubehör für Wasserbäder
Spezifikation
WTB50 Wasserbäder | |
100 Reagenzgläser (4 Reihen) | |
18 mm |
Reagenzglasgestell | |
Edelstahl |