Learn More
Elma™ Reagenzglashalter
Ensures that tubes can be securely positioned and arranged in the Elma Basket.
62.12 CHF - 95.60 CHF
Spezifikation
Typ | Test Tube Holder |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY |
Material | Stainless Steel |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17789899
|
Elma™
1111973 |
30/80 |
62.12 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17851297
|
Elma™
1112084 |
100/120 |
82.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17801357
|
Elma™
1112123 |
150/300 |
95.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Diverse Elma holders ensure that tubes can be securely positioned and arranged in the Elma Basket
- Optimum positioning of the items inside the bath is also a prerequisite for achieving the best possible cleaning results
- Allows items to be individually positioned
- Lets you clearly structure your cleaning process
- Prevents scratches on the tank floor
- Holders are available for various applications
- Special solutions are available (e.g. for conical flasks)
Spezifikation
Test Tube Holder | |
Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY | |
Stainless Steel |