Learn More
KARTELL Test Tube
This Test Tube has a round bottom with a freestanding skirt to allow it to stay upright without a rack.
720.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 12 mL
Länge (metrisch) 103.9 mm
Material Polystyrene
Form Cylindrical
Graduated No
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
10534051
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
KARTELL
0560100
Sterile
720.00 CHF
1500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 12 mL PS tubes with PE screw caps.
  • Tubes have a round bottom and a freestanding skirt.
Spezifikation
Spezifikation
12 mL
Polystyrene
No
103.9 mm
Cylindrical
Test Tube