Learn More
Mecmesin™ Prüfstand für 59885-Serie Kraftmesser
Zubehör für 59885-Serie Kraftmesser.
Marke: Mecmesin™ 804001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wiederholbare Testergebnisse
- Motorisierte Einsäulen-Prüfstände
- Kreuzkoff-Drehzahl: 1 bis 1000 mm/min
- Einstufiger Testmodus mit vollem Kreuzschlitzrücklauf
- Automatischer Rückwärtslauf bei Alarmpunkt oder Probenunterbrechung
Spezifikation
Prüfstand | |
Zubehör für 59885-Serie Kraftmesser | |
Messen der Kraft, die während der Kompression erzeugt wird |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.