Learn More
WTW™ Prüfmittel für das OxiTop™ System
Zur Verwendung mit Monitoring OxiTop™ Systemen; diese Testmittel können zur Überprüfung von 6Messsystemen verwendet werden.
Marke:  WTW™ 209333
Artikelnummer. 12333790
  • 81.20 CHF / 8 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
    • Enthält Kalibriertabletten
    • Zur Prüfung von 6 Messsystemen (Langzeitprüfung auf Auslaufsicherheit und Unterdruck)
    • Zur Verwendung mit Monitoring OxiTop™ Systemen
    • Produkttyp des Testagenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Testmittel
Zur Überprüfung von 6 Messsystemen (Langzeittest von Dichtheits- und Unterdruckprüfungen)
Überwachung von OxiTop™ Systemen
Kalibrierungstabletts
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • OxiTop PM
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: boric acid