Learn More
tert-Butylmagnesiumchlorid, 1 M in MetHF, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Beschreibung
tert-Butylmagnesium chloride is a Grignard reagent used in organic synthesis. It is also involved in copper-catalyzed cross-coupling reaction with primary-alkyl halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
tert-Butylmagnesiumchlorid ist ein Grignard-Reagenz, das in der organischen Synthese verwendet wird. Ist auch an kupferkatalysierten Kreuzkupplungsreaktionen mit Primäranalkylhalogeniden beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
tert-Butylmagnesiumchlorid ist ein Grignard-Reagenz, das in der organischen Synthese verwendet wird. Ist auch an kupferkatalysierten Kreuzkupplungsreaktionen mit Primäranalkylhalogeniden beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butylmagnesium chloride |
Strukturformel | (CH3)3CMgCl |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN3399 |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with alcohol and water. |
Formelmasse | 116.87 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1 M in MeTHF |