Learn More
tert-Butylmagnesiumchlorid, 1.7 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10185710
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 677-22-5, 109-99-9
Summenformel C4H9ClMg
Molekulargewicht (g/mol) 116.87
MDL-Nummer MFCD00000465
InChI-Schlüssel ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
Synonym tert-butylmagnesium chloride, tert-butylmagnesiumchloride, t-butylmagnesium chloride, t-butyl magnesium chloride, tert-butyl chloro magnesium, magnesium, chloro 1,1-dimethylethyl, tert-butylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf, tbumgcl, tert-bumgcl, t-bumgcl
PubChem CID 2724198
SMILES CC(C)(C)[Mg]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylmagnesium chloride
Farbe Braun
Namenshinweis 1.7M solution in THF
Strukturformel (CH3)3CMgCl
Fieser 04,63; 12,171
Dichte 0.9310g/mL
IUPAC-Name Magnesium;2-Methylpropan;Chlorid
Formelmasse 116.87
Reinheit (%) 19 to 21% (as BUMC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.931
Menge 100 mL
Flammpunkt −17°C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butylmagnesium chloride, 1.7M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrahydrofuran, tert-Butylmagnesium chloride