Learn More
Tert-Butylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10042290
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7400-27-3
Summenformel C4H13ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 124.61
MDL-Nummer MFCD00012947
InChI-Schlüssel DDPWVABNMBRBFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 1,1-dimethylethyl-, monohydrochloride, tert-butylhydrazinium chloride, tert-butylhydrazine monohydrochloride, t-butylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 1,1-dimethylethyl-, hydrochloride 1:1, 1,1-dimethylethyl hydrazine monohydrochloride, 2-tert-butylhydrazinium chloride, t-butylhydrazine.hcl, t-bunhnh2.hcl
PubChem CID 81889
IUPAC-Name hydrogen tert-butylhydrazine chloride
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)(C)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylhydrazine hydrochloride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 190°C to 194°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CNHNH2·HCl
Menge 100 g
Beilstein 04, III, 1734
Fieser 12,87
Formelmasse 124.61
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butylhydrazine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.