Learn More
tert-Butyldichlorophosphin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10195790
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25979-07-1
Summenformel C4H9Cl2P
Molekulargewicht (g/mol) 158.98
MDL-Nummer MFCD00013615
InChI-Schlüssel NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyldichlorophosphine, t-butyldichlorophosphine, tert-c4h9pcl2, tert-butyl dichloro phosphane, phosphonous dichloride, 1,1-dimethylethyl, snpladsptpdwuup@, pubchem6471, acmc-1cmec, tert-butyl dichloro phosphine, tert-butylphosphine dichloride
PubChem CID 117690
IUPAC-Name Tert-butyl(dichlor)phosphan
SMILES CC(C)(C)P(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyldichlorophosphine
Schmelzpunkt 49.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 142.0°C to 150.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CPCl2
Menge 2.5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in n-pentane,n-hexane,ether,toluene,,thf
Formelmasse 158.98
Physikalische Form Kristalline Masse mit niedrigem Schmelzpunkt