Learn More
Tert-Butylphenylcarbonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965151
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6627-89-0
Summenformel C11H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD00008804
InChI-Schlüssel UXWVQHXKKOGTSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butyl phenyl carbonate, tert-butylphenylcarbonate, 2-methyl-2-propanyl phenyl carbonate, carbonic acid, 1,1-dimethylethyl phenyl ester, pubchem13300, acmc-209nuo, phenyl t-butyl carbonate, uxwvqhxkkogtsy-uhfffaoysa, tert-butyl phenyl carbonate, carbonic acid tert-butylphenyl ester
PubChem CID 81113
IUPAC-Name tert-butylphenylcarbonat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl phenyl carbonate
Farbe Farblos
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 83.0°C (0.6 mmHg)
Flammpunkt 101°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5OCO2C(CH3)3
Brechungsindex 1.4805
Menge 100 g
Fieser 05,86
Relative Dichte 1.05
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig oder Feststoff mit niedrigemSchmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • tert-Butyl phenyl carbonate, 98%