Learn More
tert-Butyl-Phenylcarbonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487368
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
tert-Butyl phenyl carbonate is used in determination of octanol-water partition coefficients by microemulsion electrokinetic chromatography. It is also used in the synthesis of 2-nitroindoles and as a reagent for mono-Boc protection of α,ω-diamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
tert-Butylphenylcarbonat wird zur Bestimmung von Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten durch elektrokinetische Chromatographie mittels Mikroemulsion verwendet. Wird auch bei der Synthese von 2-Nitroindolen und als Reagenz für Mono-Boc-Schutz von α,ω-diaminen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6627-89-0
Summenformel C11H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD00008804
InChI-Schlüssel UXWVQHXKKOGTSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butyl phenyl carbonate, tert-butylphenylcarbonate, 2-methyl-2-propanyl phenyl carbonate, carbonic acid, 1,1-dimethylethyl phenyl ester, pubchem13300, acmc-209nuo, phenyl t-butyl carbonate, uxwvqhxkkogtsy-uhfffaoysa, tert-butyl phenyl carbonate, carbonic acid tert-butylphenyl ester
PubChem CID 81113
IUPAC-Name tert-butylphenylcarbonat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl phenyl carbonate
Dichte 1.05
Siedepunkt 83°C
Flammpunkt 101°C (214°F)
Strukturformel (CH3)3COCOOC6H5
Menge 100 g
Beilstein 2361602
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 98%